Merck
AMBH97BA1347
Ambeed, Inc.
8-Methylene-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,900
250 MG
¥19,900
1 G
¥34,500
5 G
¥90,400
25 G
¥281,800
ベンダーカタログ番号: A886444-100MG
¥17,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,900
250 MG
¥19,900
1 G
¥34,500
5 G
¥90,400
25 G
¥281,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A886444-100MG
¥17,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
8-methylene-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Inchi Code
1S/C9H14O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)10-6-7-11-9/h1-7H2
InChI Key
BCWKBPCNPHCCQS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51656-90-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)