Merck
AMBH97BA1322
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-amino-3-(methylsulfanyl)propanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥12,200
5 G
¥24,800
25 G
¥91,500
ベンダーカタログ番号: A871209-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥12,200
5 G
¥24,800
25 G
¥91,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.7
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A871209-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 2-amino-3-(methylsulfanyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2S.ClH/c1-3-9-6(8)5(7)4-10-2;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H
InChI Key
VSVWQMIGAVLMCJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61786-58-1.html
Synonym
ethyl S-methylcysteinate hydrochloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)