Merck
AMBH97BA1233
Ambeed, Inc.
1,2,3-Trimethyl-3H-benzo[e]indole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,400
1 G
¥14,800
5 G
¥24,800
ベンダーカタログ番号: A822639-250MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,400
1 G
¥14,800
5 G
¥24,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.29
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A822639-250MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,2,3-trimethyl-3H-benzo[e]indole
Inchi Code
1S/C15H15N/c1-10-11(2)16(3)14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)15(10)14/h4-9H,1-3H3
InChI Key
KQMROBBTYFXFOV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/881219-73-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)