Merck
AMBH97BA1208
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,300
5 G
¥17,900
25 G
¥51,100
100 G
¥80,900
500 G
¥350,500
ベンダーカタログ番号: A812526-1G
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,300
5 G
¥17,900
25 G
¥51,100
100 G
¥80,900
500 G
¥350,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.98
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A812526-1G
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butanol
Inchi Code
1S/C4H5BrF4O/c5-4(8,9)3(6,7)1-2-10/h10H,1-2H2
InChI Key
RTTCOQHNKANLOS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/234443-21-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)