Merck
AMBH97BA11D6
Ambeed, Inc.
4,4'-(1,4-Phenylenebis(oxy))bis(3-(trifluoromethyl)aniline)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,400
5 G
¥13,100
25 G
¥25,900
100 G
¥66,700
ベンダーカタログ番号: A807912-1G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,400
5 G
¥13,100
25 G
¥25,900
100 G
¥66,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
428.33
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A807912-1G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-{4-[4-amino-2-(trifluoromethyl)phenoxy]phenoxy}-3-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C20H14F6N2O2/c21-19(22,23)15-9-11(27)1-7-17(15)29-13-3-5-14(6-4-13)30-18-8-2-12(28)10-16(18)20(24,25)26/h1-10H,27-28H2
InChI Key
LACZRKUWKHQVKS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/94525-05-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)