Merck
AMBH97BA1199
Ambeed, Inc.
3-Aminomethyl-1-benzhydrylazetidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,100
5 G
¥16,800
25 G
¥41,100
100 G
¥121,300
ベンダーカタログ番号: A795740-1G
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,100
5 G
¥16,800
25 G
¥41,100
100 G
¥121,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.36
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A795740-1G
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(1-benzhydryl-3-azetidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C17H20N2/c18-11-14-12-19(13-14)17(15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,14,17H,11-13,18H2
InChI Key
KISVATOISQDZJU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36476-88-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/36476-88-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)