Merck
AMBH97BA0F2B
Ambeed, Inc.
2′,7′-Difluorofluorescein
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥40,700
50 MG
¥57,000
100 MG
¥81,500
250 MG
¥118,000
ベンダーカタログ番号: A756917-25MG
¥40,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥40,700
50 MG
¥57,000
100 MG
¥81,500
250 MG
¥118,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
368.29
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A756917-25MG
¥40,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2',7'-difluoro-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
Inchi Code
1S/C20H10F2O5/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)26-18-8-16(24)14(22)6-12(18)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H
InChI Key
FJXJIUHGLVUXQP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/195136-58-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)