Merck
AMBH97BA0F15
Ambeed, Inc.
1-(4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,100
1 G
¥14,200
5 G
¥15,500
25 G
¥45,300
ベンダーカタログ番号: A754236-250MG
¥13,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,100
1 G
¥14,200
5 G
¥15,500
25 G
¥45,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.61
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A754236-250MG
¥13,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H8ClFO/c1-5-3-7(6(2)12)9(11)4-8(5)10/h3-4H,1-2H3
InChI Key
NOYPJFRXHUSDQL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Low-melting Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/177211-26-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/177211-26-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)