Merck
AMBH97BA0F01
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 6-(chloromethyl)-1H-indole-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,000
250 MG
¥34,500
1 G
¥73,600
ベンダーカタログ番号: A750386-100MG
¥25,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,000
250 MG
¥34,500
1 G
¥73,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.74
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A750386-100MG
¥25,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 6-(chloromethyl)-1H-indole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H16ClNO2/c1-14(2,3)18-13(17)16-7-6-11-5-4-10(9-15)8-12(11)16/h4-8H,9H2,1-3H3
InChI Key
WEESPQCUYZPFSJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1820685-06-0.html
Synonym
tert-butyl 6-(chloromethyl)-1H-indole-1-carboxylate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)