Merck
AMBH97BA0DD6
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(sulfamoylmethyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥10,200
100 G
¥16,600
500 G
¥30,300
ベンダーカタログ番号: A687176-25G
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥10,200
100 G
¥16,600
500 G
¥30,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A687176-25G
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2-[(aminosulfonyl)methyl]benzoate
Inchi Code
1S/C9H11NO4S/c1-14-9(11)8-5-3-2-4-7(8)6-15(10,12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H2,10,12,13)
InChI Key
DBOUFTHAEAVMJC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112941-26-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/112941-26-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)