Merck
AMBH97BA0DAF
Ambeed, Inc.
(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,400
250 MG
¥11,300
1 G
¥15,300
5 G
¥37,400
25 G
¥110,900
ベンダーカタログ番号: A679569-100MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,400
250 MG
¥11,300
1 G
¥15,300
5 G
¥37,400
25 G
¥110,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.62
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A679569-100MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9FN2O.ClH/c1-11-7-4-5(10-9)2-3-6(7)8;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H
InChI Key
DMOWKTFIFYPUQA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/327021-81-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)