Merck
AMBH97BA0BEF
Ambeed, Inc.
Bis(oxiran-2-ylmethyl) cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥11,100
100 G
¥14,600
ベンダーカタログ番号: A585389-25G
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥11,100
100 G
¥14,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.29
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A585389-25G
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
bis(oxiran-2-ylmethyl) cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H18O6/c15-13(19-7-9-5-17-9)11-3-1-2-4-12(11)14(16)20-8-10-6-18-10/h1-2,9-12H,3-8H2
InChI Key
KTPIWUHKYIJBCR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
99%150-180
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21544-03-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)