Merck
AMBH97BA0B9A
Ambeed, Inc.
9-Benzyl-3-bromo-9H-carbazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,800
1 G
¥15,700
5 G
¥40,900
ベンダーカタログ番号: A564571-250MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,800
1 G
¥15,700
5 G
¥40,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
336.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A564571-250MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
9-benzyl-3-bromo-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C19H14BrN/c20-15-10-11-19-17(12-15)16-8-4-5-9-18(16)21(19)13-14-6-2-1-3-7-14/h1-12H,13H2
InChI Key
NMNQVRIUUBFICK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/339576-55-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/339576-55-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)