Merck
AMBH97BA0B72
Ambeed, Inc.
3-Bromo-8-chloro-1,5-naphthyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,300
250 MG
¥18,600
1 G
¥34,500
5 G
¥102,300
ベンダーカタログ番号: A556450-100MG
¥15,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,300
250 MG
¥18,600
1 G
¥34,500
5 G
¥102,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.49
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A556450-100MG
¥15,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-bromo-8-chloro[1,5]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H4BrClN2/c9-5-3-7-8(12-4-5)6(10)1-2-11-7/h1-4H
InChI Key
SKKJMLNKELECHI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/97267-61-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/97267-61-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)