Merck
AMBH97BA0B56
Ambeed, Inc.
4-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,400
1 G
¥15,700
5 G
¥31,600
25 G
¥90,600
ベンダーカタログ番号: A549887-250MG
¥14,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,400
1 G
¥15,700
5 G
¥31,600
25 G
¥90,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A549887-250MG
¥14,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(methoxycarbonyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H7NO4/c1-13-8(12)5-2-3-9-4-6(5)7(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
QLOYEIURVSRKOV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24202-74-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)