Merck
AMBH97BA0B4F
Ambeed, Inc.
2-Bromoethyl Methyl Sulfone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,000
5 G
¥22,100
25 G
¥51,700
ベンダーカタログ番号: A548545-1G
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,000
5 G
¥22,100
25 G
¥51,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A548545-1G
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-bromo-2-(methylsulfonyl)ethane
Inchi Code
1S/C3H7BrO2S/c1-7(5,6)3-2-4/h2-3H2,1H3
InChI Key
NIEGKADUBXVLHF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16523-02-7.html
ピクトグラム
Exclamation markCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/16523-02-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)