Merck
AMBH97BA0B3D
Ambeed, Inc.
2-Methyl-octahydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,700
250 MG
¥20,600
1 G
¥42,700
5 G
¥149,300
ベンダーカタログ番号: A545210-100MG
¥15,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,700
250 MG
¥20,600
1 G
¥42,700
5 G
¥149,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A545210-100MG
¥15,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-methyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole
Inchi Code
1S/C7H14N2/c1-9-4-6-2-8-3-7(6)5-9/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI Key
YQURLNGUWNDBIR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/86732-28-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/86732-28-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)