Merck
AMBH97BA0B3B
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(4-nitrophenyl)oxazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥34,300
1 G
¥72,900
5 G
¥206,500
ベンダーカタログ番号: A545090-250MG
¥34,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥34,300
1 G
¥72,900
5 G
¥206,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A545090-250MG
¥34,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2-(4-nitrophenyl)oxazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H8N2O5/c1-17-11(14)9-6-18-10(12-9)7-2-4-8(5-3-7)13(15)16/h2-6H,1H3
InChI Key
CGDWVWURAWVTMM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1171126-87-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1171126-87-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)