Merck
AMBH97BA0AF7
Ambeed, Inc.
(3-Glycidoxypropyl)bis(trimethylsiloxy)methylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,200
5 G
¥13,700
25 G
¥19,300
100 G
¥45,300
ベンダーカタログ番号: A530453-1G
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,200
5 G
¥13,700
25 G
¥19,300
100 G
¥45,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
336.65
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A530453-1G
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-(3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl)trisiloxane
Inchi Code
1S/C13H32O4Si3/c1-18(2,3)16-20(7,17-19(4,5)6)10-8-9-14-11-13-12-15-13/h13H,8-12H2,1-7H3
InChI Key
YSIQPJVFCSCUMU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7422-52-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)