Merck
AMBH97BA0AC4
Ambeed, Inc.
Methyl 5-aminofuran-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,200
250 MG
¥14,200
1 G
¥22,600
5 G
¥74,000
ベンダーカタログ番号: A522818-100MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,200
250 MG
¥14,200
1 G
¥22,600
5 G
¥74,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A522818-100MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 5-amino-2-furoate
Inchi Code
1S/C6H7NO3/c1-9-6(8)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,7H2,1H3
InChI Key
KLKQGSISBRVCTK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22600-30-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)