Merck
AMBH97BA0A72
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-Oxo-3-(4-tetrahydropyranyl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,600
1 G
¥15,300
5 G
¥33,200
ベンダーカタログ番号: A506453-250MG
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,600
1 G
¥15,300
5 G
¥33,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A506453-250MG
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 3-oxo-3-tetrahydro-2H-pyran-4-ylpropanoate
Inchi Code
1S/C10H16O4/c1-2-14-10(12)7-9(11)8-3-5-13-6-4-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI Key
HJFKRDIPKNVADD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/856414-68-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/856414-68-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)