Merck
AMBH97BA0A6A
Ambeed, Inc.
Ethyl 6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,900
1 G
¥11,500
5 G
¥15,500
ベンダーカタログ番号: A504888-250MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,900
1 G
¥11,500
5 G
¥15,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A504888-250MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9BrO2S/c1-2-14-11(13)10-5-7-3-4-8(12)6-9(7)15-10/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
QNZMCEMVNKFVOA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105191-64-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)