Merck
AMBH97BA0A4D
Ambeed, Inc.
2-(4-Ethoxyphenyl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,800
5 G
¥15,500
25 G
¥34,500
ベンダーカタログ番号: A499097-1G
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,800
5 G
¥15,500
25 G
¥34,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A499097-1G
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(4-ethoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-2-12-10-5-3-9(4-6-10)7-8-11/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI Key
PQXBQWKKJUWNDI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6775-77-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)