Merck
AMBH97BA0995
Ambeed, Inc.
2-Bromo-9,10-diphenylanthracene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,500
5 G
¥17,700
25 G
¥40,000
100 G
¥112,700
ベンダーカタログ番号: A464076-1G
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,500
5 G
¥17,700
25 G
¥40,000
100 G
¥112,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
409.32
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A464076-1G
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-9,10-diphenylanthracene
Inchi Code
1S/C26H17Br/c27-20-15-16-23-24(17-20)26(19-11-5-2-6-12-19)22-14-8-7-13-21(22)25(23)18-9-3-1-4-10-18/h1-17H
InChI Key
OZNXPZBQVNNJCS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/201731-79-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)