Merck
AMBH97BA08B6
Ambeed, Inc.
2-(Pyridin-3-yl)benzo[d]oxazol-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥37,600
250 MG
¥52,600
1 G
¥119,700
ベンダーカタログ番号: A424186-100MG
¥37,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥37,600
250 MG
¥52,600
1 G
¥119,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A424186-100MG
¥37,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(3-pyridinyl)-1,3-benzoxazol-5-amine
Inchi Code
1S/C12H9N3O/c13-9-3-4-11-10(6-9)15-12(16-11)8-2-1-5-14-7-8/h1-7H,13H2
InChI Key
ITFJBVWVZSRNHZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61382-21-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)