Merck
AMBH97BA0361
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-heptylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,500
5 G
¥16,600
25 G
¥33,000
100 G
¥75,100
ベンダーカタログ番号: A350721-1G
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,500
5 G
¥16,600
25 G
¥33,000
100 G
¥75,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A350721-1G
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-bromo-4-heptylbenzene
Inchi Code
1S/C13H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-12-8-10-13(14)11-9-12/h8-11H,2-7H2,1H3
InChI Key
YHKMTIJHJWYYAG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76287-49-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)