Merck
AMBH97BA0308
Ambeed, Inc.
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthaloyl dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
595.73
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-amino-2,4,6-triiodoisophthaloyl dichloride
Inchi Code
1S/C8H2Cl2I3NO2/c9-7(15)1-3(11)2(8(10)16)5(13)6(14)4(1)12/h14H2
InChI Key
FBJVWRITWDYUAC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37441-29-5.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)