Merck
AMBH97BA0269
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,500
5 G
¥19,300
25 G
¥50,400
ベンダーカタログ番号: A296204-1G
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,500
5 G
¥19,300
25 G
¥50,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.59
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A296204-1G
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7ClO4/c1-13-6-3-4(8(11)12)2-5(9)7(6)10/h2-3,10H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
XBRYEHVBBMSSCG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62936-23-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)