Merck
AMBH97BA0247
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,600
1 G
¥15,700
ベンダーカタログ番号: A287259-250MG
¥10,600
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,600
1 G
¥15,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.72
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A287259-250MG
¥10,600
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 4-chloro-5,7-dimethyl-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H14ClNO2/c1-4-18-14(17)10-7-16-11-6-8(2)5-9(3)12(11)13(10)15/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI Key
VTIBBHSQWPMQAQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/338954-49-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/338954-49-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)