Merck
AMBH97BA01F6
Ambeed, Inc.
Isoquinoline-8-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,400
250 MG
¥13,300
1 G
¥24,100
5 G
¥79,800
ベンダーカタログ番号: A271433-100MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,400
250 MG
¥13,300
1 G
¥24,100
5 G
¥79,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A271433-100MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
8-isoquinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H6N2/c11-6-9-3-1-2-8-4-5-12-7-10(8)9/h1-5,7H
InChI Key
PZNNHPZBZRHNDO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/362606-11-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)