Merck
AMBH97BA0163
Ambeed, Inc.
m-PEG6-Amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,700
250 MG
¥18,800
1 G
¥35,400
ベンダーカタログ番号: A235582-100MG
¥15,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,700
250 MG
¥18,800
1 G
¥35,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.38
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A235582-100MG
¥15,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadecan-19-amine
Inchi Code
1S/C13H29NO6/c1-15-4-5-17-8-9-19-12-13-20-11-10-18-7-6-16-3-2-14/h2-14H2,1H3
InChI Key
JDTWBXXBTWYNAT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/184357-46-8.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)