Merck
AMBH97BA00C9
Ambeed, Inc.
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥32,300
250 MG
¥46,600
ベンダーカタログ番号: A202915-100MG
¥32,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥32,300
250 MG
¥46,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.62
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A202915-100MG
¥32,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-chloro-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2O2S/c7-5-4(6(8,9)10)1-3(2-12-5)15(11,13)14/h1-2H,(H2,11,13,14)
InChI Key
AZUGNASGYNDTNJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1228875-16-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1228875-16-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)