Merck
AMBH97B9F80F
Ambeed, Inc.
4,4'-(2,2-Diphenylethene-1,1-diyl)bis(bromobenzene)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,300
1 G
¥16,800
5 G
¥33,600
25 G
¥135,200
ベンダーカタログ番号: A1351861-250MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,300
1 G
¥16,800
5 G
¥33,600
25 G
¥135,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
490.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1351861-250MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,4'-(2,2-diphenylethene-1,1-diyl)bis(bromobenzene)
Inchi Code
1S/C26H18Br2/c27-23-15-11-21(12-16-23)26(22-13-17-24(28)18-14-22)25(19-7-3-1-4-8-19)20-9-5-2-6-10-20/h1-18H
InChI Key
LUSFLSAYXQSMPB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/859315-37-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)