Merck
AMBH97B9F7EC
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥20,800
250 MG
¥23,500
1 G
¥39,800
5 G
¥121,900
ベンダーカタログ番号: A133173-100MG
¥20,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥20,800
250 MG
¥23,500
1 G
¥39,800
5 G
¥121,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A133173-100MG
¥20,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C7H4F4O2/c8-5-2-1-4(12)3-6(5)13-7(9,10)11/h1-3,12H
InChI Key
FFKOYFSLPUOIJU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886501-26-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)