Merck
AMBH97B9F6DC
Ambeed, Inc.
2-Isopropyl-1H-benzo[d]imidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,200
1 G
¥11,300
5 G
¥14,800
25 G
¥38,500
100 G
¥129,200
ベンダーカタログ番号: A118100-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,200
1 G
¥11,300
5 G
¥14,800
25 G
¥38,500
100 G
¥129,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A118100-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2-isopropyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-7(2)10-11-8-5-3-4-6-9(8)12-10/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
RITUGMAIQCZEOG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5851-43-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)