Merck
AMBH97B9F5D8
Ambeed, Inc.
4-[Bis(2-chloroethyl)amino]benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,500
250 MG
¥19,300
ベンダーカタログ番号: A1063878-100MG
¥15,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,500
250 MG
¥19,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1063878-100MG
¥15,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-[bis(2-chloroethyl)amino]benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H12Cl2N2/c12-5-7-15(8-6-13)11-3-1-10(9-14)2-4-11/h1-4H,5-8H2
InChI Key
VDPIEHNUNDVINZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71601-35-9.html
Synonym
4-(Bis(2-chloroethyl)amino)benzonitrile
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/71601-35-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)