Merck
AMBH97B9F4CA
Ambeed, Inc.
1-Chloro-4-(1-phenylvinyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥17,700
1 G
¥33,000
5 G
¥132,500
ベンダーカタログ番号: A802743-250MG
¥17,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥17,700
1 G
¥33,000
5 G
¥132,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.69
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A802743-250MG
¥17,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-chloro-4-(1-phenylvinyl)benzene
Inchi Code
1S/C14H11Cl/c1-11(12-5-3-2-4-6-12)13-7-9-14(15)10-8-13/h2-10H,1H2
InChI Key
QRSXZQQKWIHIHY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18218-20-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)