Merck
AMBH97B9F4BC
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 5-nitrothiophene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,500
5 G
¥17,100
ベンダーカタログ番号: A790389-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,500
5 G
¥17,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A790389-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 5-nitrothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11NO4S/c1-9(2,3)14-8(11)6-4-5-7(15-6)10(12)13/h4-5H,1-3H3
InChI Key
BEWAPSFNODYQCW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62224-28-6.html
Synonym
tert-butyl 5-nitrothiophene-2-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)