Merck
AMBH97B9F4AA
Ambeed, Inc.
1-Fluoro-2-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,300
5 G
¥20,600
25 G
¥56,600
ベンダーカタログ番号: A780387-1G
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,300
5 G
¥20,600
25 G
¥56,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A780387-1G
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-fluorophenyl trifluoromethyl sulfone
Inchi Code
1S/C7H4F4O2S/c8-5-3-1-2-4-6(5)14(12,13)7(9,10)11/h1-4H
InChI Key
NXZFXDLCZKKNCX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2358-41-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)