Merck
AMBH97B9F2A3
Ambeed, Inc.
4-(4-Methylphenoxy)benzylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥10,400
25 G
¥14,400
100 G
¥29,400
ベンダーカタログ番号: A413552-5G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥10,400
25 G
¥14,400
100 G
¥29,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.74
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A413552-5G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
[4-(4-methylphenoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15NO.ClH/c1-11-2-6-13(7-3-11)16-14-8-4-12(10-15)5-9-14;/h2-9H,10,15H2,1H3;1H
InChI Key
PYSIBOVVDDDETB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/262862-66-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)