Merck
AMBH97B9F224
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-oxomorpholine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,400
250 MG
¥11,100
1 G
¥17,100
5 G
¥42,000
25 G
¥110,900
100 G
¥419,400
ベンダーカタログ番号: A312607-100MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,400
250 MG
¥11,100
1 G
¥17,100
5 G
¥42,000
25 G
¥110,900
100 G
¥419,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A312607-100MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 3-oxo-4-morpholinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO4/c1-9(2,3)14-8(12)10-4-5-13-6-7(10)11/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
HJYNLENYMULSAS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/142929-48-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/142929-48-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)