Merck
AMBH97B9F1E0
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,500
5 G
¥22,100
25 G
¥51,700
ベンダーカタログ番号: A260572-1G
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,500
5 G
¥22,100
25 G
¥51,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.64
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A260572-1G
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-chloro-4-(1-pyrrolidinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H10ClN3/c9-8-10-4-3-7(11-8)12-5-1-2-6-12/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI Key
OSBZWNGXKCNMHM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35691-20-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/35691-20-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)