Merck
AMBH97B9F1D4
Ambeed, Inc.
2-(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥9,300
250 MG
¥10,600
1 G
¥16,600
5 G
¥50,600
ベンダーカタログ番号: A243555-100MG
¥9,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥9,300
250 MG
¥10,600
1 G
¥16,600
5 G
¥50,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A243555-100MG
¥9,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(4,5-difluoro-2-methoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H7F2NO/c1-13-9-5-8(11)7(10)4-6(9)2-3-12/h4-5H,2H2,1H3
InChI Key
HNVKOFRTAALTGO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886761-74-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/886761-74-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)