Merck
AMBH97B9F0C4
Ambeed, Inc.
3,4-Diaminocyclobut-3-ene-1,2-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,800
5 G
¥20,600
25 G
¥40,200
100 G
¥136,500
ベンダーカタログ番号: A132010-1G
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,800
5 G
¥20,600
25 G
¥40,200
100 G
¥136,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
112.09
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A132010-1G
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3,4-diamino-3-cyclobutene-1,2-dione
Inchi Code
1S/C4H4N2O2/c5-1-2(6)4(8)3(1)7/h5-6H2
InChI Key
WUACDRFRFTWMHE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5231-89-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)