Merck
AMBH97B9F089
Ambeed, Inc.
2,5-Bis(hexyloxy)terephthalaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,300
250 MG
¥17,300
1 G
¥24,800
5 G
¥91,500
ベンダーカタログ番号: A1195787-100MG
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,300
250 MG
¥17,300
1 G
¥24,800
5 G
¥91,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
334.46
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1195787-100MG
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,5-bis(hexyloxy)terephthalaldehyde
Inchi Code
1S/C20H30O4/c1-3-5-7-9-11-23-19-13-18(16-22)20(14-17(19)15-21)24-12-10-8-6-4-2/h13-16H,3-12H2,1-2H3
InChI Key
QNZNMVAGYIDUKL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/151903-52-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)