Merck
AMBH97B9F06D
Ambeed, Inc.
1,4-Di(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,500
1 G
¥13,300
5 G
¥29,900
25 G
¥114,900
ベンダーカタログ番号: A1156849-250MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,500
1 G
¥13,300
5 G
¥29,900
25 G
¥114,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.21
ベンダーカタログ番号: A1156849-250MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,4-di(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzene
Inchi Code
1S/C10H8N6/c1-2-10(16-8-12-6-14-16)4-3-9(1)15-7-11-5-13-15/h1-8H
InChI Key
NCHJBELAOOWIPK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1435710-71-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)