Merck
AMBH96F10DF6
Ambeed, Inc.
3-Methylazetidin-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥18,600
250 MG
¥30,700
1 G
¥62,100
5 G
¥197,900
ベンダーカタログ番号: A373741-100MG
¥18,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥18,600
250 MG
¥30,700
1 G
¥62,100
5 G
¥197,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
87.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A373741-100MG
¥18,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-methyl-3-azetidinol
Inchi Code
1S/C4H9NO/c1-4(6)2-5-3-4/h5-6H,2-3H2,1H3
InChI Key
LDLAEUFQUOXALI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/256931-54-1.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/256931-54-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)