Merck
AMBH96F10DB8
Ambeed, Inc.
Octaethylene glycol monomethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
384.47
MDL番号:
Iupac Name
2,5,8,11,14,17,20,23-octaoxapentacosan-25-ol
Inchi Code
1S/C17H36O9/c1-19-4-5-21-8-9-23-12-13-25-16-17-26-15-14-24-11-10-22-7-6-20-3-2-18/h18H,2-17H2,1H3
InChI Key
SZGNWRSFHADOMY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25990-96-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/25990-96-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)