Merck
AMBH96F10DA7
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥27,200
250 MG
¥45,100
1 G
¥102,900
5 G
¥291,300
ベンダーカタログ番号: A816729-100MG
¥27,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥27,200
250 MG
¥45,100
1 G
¥102,900
5 G
¥291,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
86.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A816729-100MG
¥27,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-fluoro-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C3H3FN2/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChI Key
WNDHCIJGEKNYNF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14521-81-4.html
Synonym
5-Fluoro-1H-pyrazole
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)