Merck
AMBH96F10DA3
Ambeed, Inc.
8-Chloro-6-fluorochroman-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,400
250 MG
¥23,500
1 G
¥69,400
ベンダーカタログ番号: A810654-100MG
¥14,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,400
250 MG
¥23,500
1 G
¥69,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.63
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A810654-100MG
¥14,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
8-chloro-6-fluoro-4-chromanamine
Inchi Code
1S/C9H9ClFNO/c10-7-4-5(11)3-6-8(12)1-2-13-9(6)7/h3-4,8H,1-2,12H2
InChI Key
YXTFAAHHOXCWKE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1184159-02-1.html
Synonym
8-chloro-6-fluorochroman-4-amine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1184159-02-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)